Läs mer
Nectin-4/PVRL4 Antibody (337516), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB2659H
5108.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18629073
  • 6285.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Nectin-4/PVRL4 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-4/PVRL4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Nectin-4/PVRL4
Monoclonal
HRP
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
81607
Store at 4C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry, CyTOF
337516
Flow Cytometry, CyTOF-ready
EDSS1, Ig superfamily receptor LNIR, LNIRnectin 4, nectin-4, poliovirus receptor-related 4, poliovirus receptor-related protein 4, PRR4DKFZp686K05193
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Nectin-4, Gly27-Val351, Accession # Q96NY8
0.1 mL
Primary
Human
Purified