Läs mer
Applied Biosystems™ NED™ Matrix Standard
Produktkod. 16325262 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
310 genetisk analysator
Produktkod. För användning med (utrustning)
16325262 310 genetisk analysator
1 options
Produktkod. 16325262 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 402996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
1 rör av NED Matrix Standard
Använder multikomponentmatrisen för att automatiskt analysera de fyra olika färgade fluorescerande färgämnesmärkta proverna i en enda kapillär.
De NED™ Matrix Standard kan användas för att analysera 6-FAM™ , VIC® , NED™ och ROX™ -märkta DNA-fragment i fragmentanalysapplikationer. Standarden kan användas på Applied Biosystems® 310 genetiska analysatorer.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 tub NED Matrix Standard. Förvara vid 2-8 °C. (Får inte frysas).
För användning med (utrustning) 310 genetisk analysator
För användning med (applikation) Sekvensering
Etikett eller färgämne NED
Produktlinje NED
Produkttyp Matrix Standard
Kvantitet 1 rör
Frakt skick Våt is
Endast för användning inom forskning