Läs mer
Nedaplatin, MedChemExpress
Produktkod. 16471967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471967 50 mg 50mg
16425818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16471967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13700
MedChemExpress Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nedaplatin
Fysisk form Powder
CAS 95734-82-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H8N2O3Pt
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NSC 375101D
Löslighetsinformation H2O : 13.6 mg/mL (44.86 mM; Need ultrasonic and warming; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (3.30 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity)
LEDER O=C1C[O-][Pt+2](N)(N)[O-]1
Molekylvikt (g/mol) 303.18
Formel vikt 303.18
Procent renhet 98.0%