missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nedaplatin, MedChemExpress

Produktkod. p-200099604
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16471967

Brand: Medchem Express HY13700

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.

Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nedaplatin
Fysisk form Powder
CAS 95734-82-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H8N2O3Pt
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NSC 375101D
Löslighetsinformation H2O : 13.6 mg/mL (44.86 mM; Need ultrasonic and warming; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (3.30 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity)
LEDER O=C1C[O-][Pt+2](N)(N)[O-]1
Molekylvikt (g/mol) 303.18
Formel vikt 303.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.