Läs mer
NEDD1 Antibody [DyLight 550], R&D Systems™
Produktkod. 30500067 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30500067 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30500067 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP338124R
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NEDD1 Polyclonal antibody specifically detects NEDD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NEDD1
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ35902, GCP-WD, NEDD-1, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1, protein NEDD1, TUBGCP7
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-660 of human NEDD1 (NP_690869.1).,, Sequence:, SPIRDDAVVNKGSDESIGKGDGFDFLPQLNSVFPPRKNPVTSSTSVLHSSPLNVFMGSPGKEENENRDLTAESKKIYMGKQESKDSFKQLAKLVTSGAESGNLNTSPSSNQTRNSEKFEKPENEIEAQLICEPPINGSSTPNPKIASSVTAGVASSLSEKIADSIGNNRQNAPLTSIQIRFIQNMIQETLDDFREACHRDIVNLQVEMIKQFHMQLNEMHSLLERYSVNEGLVAEIERLREENKRLRAHF
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 121441
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.