Läs mer
NEDD8 Antibody (1A7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
5360.00 SEK
Specifikationer
Antigen NEDD8
Klona 1A7
Koncentration 1 mg/mL
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18153679
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-37524
0.1 mL
5360.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NEDD8 Monoclonal specifically detects NEDD8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Specifikationer
Specifikationer
NEDD8
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
FLJ43224, MGC104393, MGC125896, MGC125897, NEDD-8, Neddylin, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 8, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8, Ubiquitin-like protein Nedd8
NEDD8
IgG1
Affinity Purified
1A7
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Cancer
PBS with 0.05% Sodium Azide
4738
Purified recombinant fragment of human NEDD8 expressed in E. Coli.
Primary
9 kDa
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only