Läs mer
Nedocromil, MedChemExpress
Beskrivning
Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nedocromil |
| CAS | 69049-73-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17NO7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | FPL 59002 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (44.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC3=C(N(CC)C(C(O)=O)=CC3=O)C(CCC)=C2O1)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.34 |
| Visa mer |