Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Nålrengöringssats innehåller stiletttrådar och pincett SGE
Beskrivning
- Effektiv rengöring av sprutnålen
- Sats tillgängligt samt ersättningskablar
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Rör med stilettrådar 150 mm x 0,10 mm OD, Rör med stilettrådar 150 mm x 0,15 mm OD, Rör med stilettrådar 150 mm x 0,20 mm OD, 20 ml rengöringslösningskoncentrat, pincett |
| Produkttyp | Nålrengöringssats |