Läs mer
Bochem™ Nålhållare KOLLE med plasthandtag
Längd (metrisk):
230 mm
Beskrivning
- Med eller utan nål
- Aluminium eller rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Nålhållare KOLLE |
| För användning med (utrustning) | Nålar |
| Inkluderar | Med plasthandtag |
| Längd (metriskt) handtag | 110 mm |
| Kvantitet | 1 st |