Läs mer
BRAND™ Nålventilstoppkran och sidostoppkran för byrett
Produktkod. 10334901 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
2 till 10 ml byrett
25 ml byrett
50 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10334901
Brand: BRAND™ 82120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avstängningskran med utbytbar PTFE-ventilspindel, ett lock och en kvarhållningsanordning.
  • Ventilhus med precisionsborosilikatglas 3,3 byrettspets
  • Utbytbar PTFE-ventilspindel, PP-kåpa och retentionsanordning
  • Ventilöppning 0 till 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kran
Diameter (metrisk) 0 till 2,5 mm
För användning med (utrustning) 2 till 10 ml byrett