Beskrivning
- Ventilhus med precisionsborosilikatglas 3,3 byrettspets
- Utbytbar PTFE-ventilspindel, PP-kåpa och retentionsanordning
- Ventilöppning 0 till 2,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kran |
| Diameter (metrisk) | 0 till 2,5 mm |
| För användning med (utrustning) | 25 ml byrett |