Läs mer
BRAND™ Nålventilstoppkran och sidostoppkran för byrett
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
2 till 10 ml byrett
25 ml byrett
50 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ventilhus med precisionsborosilikatglas 3,3 byrettspets
- Utbytbar PTFE-ventilspindel, PP-kåpa och retentionsanordning
- Ventilöppning 0 till 2,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kran |
| Diameter (metrisk) | 0 till 2,5 mm |
| För användning med (utrustning) | 50 ml byrett |