Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Nålventilstoppkran för exsickatorer
Produktkod. 10054320
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10054320 8 mm Varje
1 options
Produktkod. 10054320 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 02842404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.76 SEK
    346.38 SEK / Paket med 1
    Save 264.38 SEK
    43% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sidotubulation nål-ventil avstängningskran för exsickatorer
  • Kon: NS 24/29
  • Borrning: NW 2,5 mm
  • Spindel: PTFE
  • Slanganslutning: ytterdiameter 8 mm
  • Material: borosilikatglas 3.3
  • Förpackningsenhet: 1 st
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Beskrivning Kon: NS 24/29, Borrning: NW 2,5 mm
Material Borosilikatglas 3.3, PTFE
Kvantitet 1