Läs mer
BRAND™ Nålventilstoppkran och reservspindel
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
0 till 2,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utbytbar
- PTFE ventilspindel
- PP-lock och kvarhållningsanordning
- Ventilöppning 0 till 2,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ventilspindel |
| Diameter (metrisk) | 0 till 2,5 mm |
| Material | PTFE |
| Inkluderar | Retentionsenhet |