Läs mer
Neem Oil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neem Oil |
| CAS | 8002-65-1 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Azadirachta indica oil, Azadirachta indica seed oil, Margosa oil, Margosa seed oil, Melia azadirachta oil, Melia azadirachta seed oil, Neem Indica, Neem seed oil |