Läs mer
Nefamide, TRC
Produktkod. 30481852
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481852 10 mg
30471928 100 mg
30482350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481852 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN38911010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24833-47-4
Molekylformel C17H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Synonym 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
IUPAC-namn 2-benzoyl-N-(2-hydroxyetyl)-N-metylbensalamid
LEDER CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nefamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Formel vikt 283.1208