Läs mer
Nefazodone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nefazodone Hydrochloride |
| Molekylformel | C25 H32 Cl N5 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 505.2011 |