Läs mer
Neferine, MedChemExpress
Produktkod. 16481408
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481408 5 mg 5mg
16474837 50 mg -
16463866 25 mg -
16438988 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481408 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0441
MedChemExpress Neferine is a major bisbenzylisoquinline alkaloid. Neferine strongly inhibits NF-κB activation.
Neferine is a major bisbenzylisoquinline alkaloid. Neferine strongly inhibits NF-κB activation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neferine
CAS 2292-16-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H44N2O6
Kvantitet 5 mg
Synonym (-)-Neferine
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (200.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(C[C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)C=C1OC4=CC5=C(C=C4OC)CCN(C)[C@@H]5CC6=CC=C(OC)C=C6
Molekylvikt (g/mol) 624.77
Formel vikt 624.77
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death