Läs mer
Nefiracetam, MedChemExpress
Produktkod. 16468246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16468246 100 mg 100mg
16404337 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0340
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym DM9384 DZL-221
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
LEDER O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Formel vikt 246.3
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation