Läs mer
R&D Systems™ Nefiracetam
Produktkod. 18762584
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18762584 100 mg
1 options
Produktkod. 18762584 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2851/100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cognitive enhancer
Cognitive enhancer that displays various pharmacological effects. Activates L/N-type calcium channels, cholinergic, monoaminergic and GABAergic systems. Displays potent neuroprotective action in the retinal ischemia-reperfusion model in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C14H18N2O2
Formel vikt 246.3
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 246.31