Läs mer
Nefiracetam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nefiracetam |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-10-5-3-6-11(2)14(10)15-12(17)9-16-8-4-7-13(16)18/h3,5-6H,4,7-9H2,1-2H3,(H,15,17) |
| Formel vikt | 246.1368 |