missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Neflamapimod, MedChemExpress

Produktkod. 16463818
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463818 10 mg
16440197 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16463818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10328

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Neflamapimod (VX-745) is a potent, blood-brain barrier penetrant, highly selective inhibitor of p38α inhibitor with an IC50 for p38α of 10 nM and for p38β of 220 nM. Neflamapimod (VX-745) possesses anti-inflammatory activity.

Neflamapimod (VX-745) is a potent, blood-brain barrier penetrant, highly selective inhibitor of p38α inhibitor with an IC50 for p38α of 10 nM and for p38β of 220 nM. Neflamapimod (VX-745) possesses anti-inflammatory activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Neflamapimod
CAS 209410-46-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H9Cl2F2N3OS
Kvantitet 10 mg
Synonym VX-745
Löslighetsinformation DMSO : 13.08 mg/mL (29.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N=CN(C(C=C2)=C1C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)N=C2SC4=CC=C(F)C=C4F
Molekylvikt (g/mol) 436.26
Formel vikt 436.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.