missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nefopam-d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30482247
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482247 1 mg
30469133 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30482247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3894021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346603-30-2
Molekylformel C17H16D3NO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 292.8
Synonym 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, (+/-)-Nefopam-d3 Hydrochloride, Acupan-d3, Ajan-d3, Fenazoxine-d3, Fenazoxine-d3 Hydrochloride, R 738-d3
IUPAC-namn 1-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nefopam-d3 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 292.1422
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.