Läs mer
Nefopam Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nefopam Hydrochloride |
| CAS | 23327-57-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nefopam Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| Visa mer |