missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Nefopam Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Nefopam Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 289.1233 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?