missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+)-Nefopam Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30473110
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473110 500 mg
30473243 250 mg
30478449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN385745500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53648-31-0
Molekylformel C17H19NO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 289.8
Synonym (S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, (1S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, S-Nefopam Hydrochloride
IUPAC-namn (1S)-5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
LEDER Cl.CN1CCO[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc3C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+)-Nefopam Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Formel vikt 289.1233
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.