Läs mer
(+)-Nefopam Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Nefopam Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 289.1233 |