Läs mer
Nefopam N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nefopam N-Oxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 269.1416 |