Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| För användning med (applikation) | Negative control oligo for mouse TLR9 ligand |
| Typ | Negative Control Oligodeoxynucleotide |