missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Negative Control for Rabbit Monoclonal Antibody (NCRBM/1520R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-54471JF549
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Negative Control for Rabbit Monoclonal Monoclonal antibody specifically detects Negative Control for Rabbit Monoclonal in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Specifikationer
| Negative Control for Rabbit Monoclonal | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| NCRBM/1520R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Recombinant full-length human Negative Control for Rabbit Monoclonal protein | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering