Läs mer
Fisherbrand™ Negativ lins
Förstoringskraft:
0,75X
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Negativ lins
- För STEDDY-T trinokulärt stereomikroskop FB69056
Den diamantformade basen ger stabilitet och handstöd medan prover manipuleras på scenen. Zoomförhållandet på 1x till 4x ger en förstoring på 10x till 40x med standard 10x okular; båda med dioptrikompensation. Ytterligare okular och korrigerande linser möjliggör ett totalt förstoringsområde från 2,5 till 120x. Båda ljuskällorna har variabel intensitetskontroll. Enheten levereras med frostat glassteg, ett blått filter och ett värmefilter för den infallande ljuskällan för att förhindra överhettning av provet.
Robust stereozoommikroskop
- Inbyggt pelarstativ i ett stycke eliminerar vibrationer och bildförvrängning
- Ergonomisk diamantformad bas
- Totalt förstoringsområde 2,5x till 120x
- Transmitterade och infallande ljuskällor med variabel intensitet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Negativ lins |
| För användning med (utrustning) | Steddy mikroskop |
| Förstoringskraft | 0,75X |
| Kvantitet | 1 st |