Läs mer
Abnova™ NEIL2 Recombinant Protein
Produktkod. 16179583
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16179583
Brand: Abnova™ H00252969P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH13964
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 252969
Molekylvikt (g/mol) 62.26
Namn NEIL2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MPEGPLVRKFHHLVSPFVGQQVVKTGGSSKKLQPASLQSLWLQDTQVHGKKLFLRFDLDEEMGPPGSSPTPEPPQKEVQKEGAADPKQVGEPSGQKTLDGSSRSAELVPQGEDDSEYLERDAPAGDAGRWLRVSFGLFGSVWVNDFSRAKKANKRGDWRDPSPRLVLHFGGGGFLAFYNCQLSWSSSPVVTPTCDILSEKFHRGQALEALGQAQPVCYTLLDQRYFSGLGNIIKNEALYRAGIHPLSLGSVLSASRREVLVDHVVEFSTAWLQGKFQGRPQHTQVYQKEQCPAGHQVMKEAFGPEDGLQRLTWWCPQCQPQLSEEPEQCQFS
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ31644/MGC2832/MGC4505/NEH2/NEI2
Vanligt namn NEIL2
Gensymbol NEIL2
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution