missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Neisseria gonorrhoeae MOMP Antibody (386/418), DyLight 550, Novus Biologicals™

Produktkod. 18063454 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18063454 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18063454 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10064715R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Neisseria gonorrhoeae MOMP Monoclonal antibody specifically detects Neisseria gonorrhoeae MOMP in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Neisseria gonorrhoeae MOMP
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 386/418
Konjugera DyLight 550
Utspädning ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Värd art Mouse
Immunogen Major outer membrane proteins (MOMP) from a mixture of detergent-treated Neisseria gonorrhoeae strains: SB587, SB2262, SB2265 & SB2275.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet Reacts with a 30-31.5 kD MOMP protein of N. gonorrhoeae.
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.