missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nelarabine, TRC

Produktkod. 30132742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132742 10 mg
30007508 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN38965010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 121032-29-9
Molekylformel C11 H15 N5 O5
Molekylvikt (g/mol) 297.27
Synonym 9H-Purin-2-amine, 9-β-D-arabinofuranosyl-6-methoxy-, 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine, 506u, Arranon, GW 506U78, MAY, Nelarabine, Nelzarabine, 506U78
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-methoxypurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
LEDER COc1nc(N)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nelarabine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
Formel vikt 297.1073
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.