Läs mer
Nelfinavir Hydroxy-tert-butylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nelfinavir hydroxy-tert-butylamide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H45N3O5S/c1-21-25(14-9-15-28(21)37)30(39)33-26(19-41-24-12-5-4-6-13-24)29(38)18-35-17-23-11-8-7-10-22(23)16-27(35)31(40)34-32(2,3)20-36/h4-6,9,12-15,22-23,26-27,29,36-38H,7-8,10-11,16-20H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,40)/t22-,23+,26-,27-,29+/m0/s1 |
| Formel vikt | 583.308 |