Läs mer
Nelfinavir, MedChemExpress
Beskrivning
Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nelfinavir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 159989-64-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H45N3O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | AG1341 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM) |
| Visa mer |