Läs mer
Nelfinavir Mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a broad-spectrum, anticancer agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nelfinavir Mesylate |
| CAS | 159989-65-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H49N3O7S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AG 1343 Mesylate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (150.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 663.89 |
| Visa mer |