Läs mer
Tocris Bioscience™ Nelfinavir mesylate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18095982
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18095982 50 mg
18074072 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18095982 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3766/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent HIV-1 protease inhibitor
Orally active human immunodeficiency virus protease inhibitor. Potently inhibits HIV-1 protease (Ki = 2 nM) in vitro. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159989-65-8
Molekylformel C33H49N3O7S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nelfinavir mesylate
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 663.89
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 663.889