Läs mer
Nelfinavir Mesylate, TRC
Produktkod. 30134370
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134370 10 mg
30004903 50 mg
30012885 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN38975010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159989-65-8
Molekylformel C32 H45 N3 O4 S . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 663.89
Synonym 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, methanesulfonate (1:1), 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, [3S-[2(2S*,3S*),3α,4aβ,8aβ]]-, monomethanesulfonate (salt), AG 1343, Nelfin, Nelfinavir mesilate, Nelfinavir mesylate, Nelfinivir, Viracept
IUPAC-namn (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-phenylsulfanylbutyl]-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinoline-3-carboxamide;methanesulfonic acid
LEDER Cc1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc2ccccc2)[C@H](O)CN3C[C@H]4CCCC[C@H]4C[C@H]3C(=O)NC(C)(C)C.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nelfinavir mesylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C32H45N3O4S.CH4O3S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39);1H3,(H,2,3,4)/t22-,23+,26-,27-,29+;/m0./s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 663.3012
Procent renhet >95%