Läs mer
Nelociguat, MedChemExpress
Produktkod. 16401989
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16401989 1 g
1 options
Produktkod. 16401989 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY78237
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nelociguat (BAY60-4552) is a nitric oxide sensitive soluble guanylate cyclase stimulator.
Nelociguat (BAY60-4552) is a nitric oxide sensitive soluble guanylate cyclase stimulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nelociguat
CAS 625115-52-8
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17FN8O2
Kvantitet 1 g
Synonym BAY60-4552
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(OC)NC1=C(N)N=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)N=C1N
Molekylvikt (g/mol) 408.39
Formel vikt 408.39
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation