Läs mer
Nelotanserin, MedChemExpress
Beskrivning
Nelotanserin is a potent 5-HT2A inverse agonist, a moderately potent 5-HT2C partial inverse agonist and a weak 5-HT2B inverse agonist, with IC50s of 1.7, 79, 791 nM in IP accumulation assays, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nelotanserin |
| CAS | 839713-36-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15BrF2N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | APD125 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (73.19 mM) |
| LEDER | COC1=C(C2=C(Br)C=NN2C)C=C(NC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.24 |
| Visa mer |