missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nemadipine B, TRC

Produktkod. 30478653
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478653 100 mg
30483893 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN389800100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 79925-38-5
Molekylformel C19 H21 Cl2 N O4
Molekylvikt (g/mol) 398.28
Synonym Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Imp. C (EP)
IUPAC-namn diethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)22-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13(20)17(12)21/h7-9,16,22H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 397.0848
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.