missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ NEMF Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA536308
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 110 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
NEMF (SDCG1) plays a role in nuclear export and is expressed in brain, heart, liver, lung, spleen, and skeletal muscle. Also expressed at lower levels in stomach and testis.
Specifikationer
| NEMF | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NEMF | |
| 1500011I12Rik; 4933405E14Rik; Antigen NY-CO-1; Nemf; nuclear export mediator factor; nuclear export mediator factor Nemf; NY-CO-1; SDCCAG1; Serologically defined colon cancer antigen 1; serologically defined colon cancer antigen 1 homolog | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 100322884, 66244, 9147 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| O60524, Q8CCP0 | |
| NEMF | |
| Synthetic peptide corresponding to amino acids 881-930 of human NY-CO-1. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering