Läs mer
Nemiralisib, MedChemExpress
Produktkod. 16473646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473646 25 mg 25mg
16470258 5 mg 5mg
16437798 10 mg -
16417636 100 mg -
16411829 1 mg 1mg
16403757 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16473646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19535A
MedChemExpress Nemiralisib (GSK2269557 free base) is a potent and highly selective PI3Kδ inhibitor with a pKi of 9.9.
Nemiralisib (GSK2269557 free base) is a potent and highly selective PI3Kδ inhibitor with a pKi of 9.9.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nemiralisib
Fysisk form Solid
CAS 1254036-71-9
Färg Off-White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28N6O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GSK2269557 (free base)
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (75.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N1CCN(CC2=CN=C(C3=CC(C4=CC=CC5=C4C=CN5)=CC6=C3C=NN6)O2)CC1)C
Molekylvikt (g/mol) 440.54
Formel vikt 440.54
Procent renhet 98.85%