Läs mer
Nemonapride, TRC
Produktkod. 30479942
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30479942 10 mg
1 options
Produktkod. 30479942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN38982510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nemonapride
CAS 75272-39-8
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18-/m1/s1
LEDER CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@@H]2C
IUPAC-namn N-[(2R,3R)-1-benzyl-2-metylpyrrolidin-3-yl]-5-klor-2-metoxi-4-(metylamino)benzamid
Molekylvikt (g/mol) 387.9
Formel vikt 387.1714