Läs mer
Nemonapride, TRC
Produktkod. 30479223
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30479223 5 mg
1 options
Produktkod. 30479223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3898255MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Nemonapride
CAS 75272-39-8
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18-/m1/s1
LEDER CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@@H]2C
IUPAC-namn N-[(2R,3R)-1-benzyl-2-metylpyrrolidin-3-yl]-5-klor-2-metoxi-4-(metylamino)benzamid
Molekylvikt (g/mol) 387.9
Formel vikt 387.1714
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.