Läs mer
Neo Heliopan AP Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neo Heliopan AP Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14N4O12S4.Na/c25-37(26,27)11-5-13-17(15(7-11)39(31,32)33)23-19(21-13)9-1-2-10(4-3-9)20-22-14-6-12(38(28,29)30)8-16(18(14)24-20)40(34,35)36;/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);/q;+1 |
| Formel vikt | 651.931 |
| Procent renhet | >95% |