Läs mer
Neo Spiramycin I, TRC
Produktkod. 17984605
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984605 5 mg
17942845 25 mg
17900625 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17984605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3900405MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70253-62-2
Molekylformel C36 H62 N2 O11
Molekylvikt (g/mol) 698.88
Synonym Leucomycin V, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, [9(2R,5S,6R)]-, Neospiramycin I (6CI,7CI), 4A-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]leucomycin V, Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Leucomycin V, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-9-O-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, Neospiramycin I
IUPAC-namn 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(dimetylamino)-3,5-dihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-10-[(2S,5S,6R)-5-(dimetylamino)-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-metoxi-9,16-dimetyl-2-oxo-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd
LEDER CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neo Spiramycin I
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1
Formel vikt 698.4354
Procent renhet >95%