Läs mer
Neoandrographolide, MedChemExpress
Produktkod. 16451488
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16451488 5 mg
16429078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451488 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0721
MedChemExpress Neoandrographolide is a diterpenoid from the Andrographis paniculata (Acanthaceae).
Neoandrographolide is a diterpenoid from the Andrographis paniculata (Acanthaceae).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neoandrographolide
CAS 27215-14-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H40O8
Kvantitet 5 mg
Synonym Neoandrographiside
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (208.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]([C@@H]1CCC2=CCOC2=O)(CCC3)[C@@](CCC1=C)([H])[C@]3(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvikt (g/mol) 480.59
Formel vikt 480.59
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation