missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neoandrographolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neo-Andrographolide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O8/c1-15-5-8-19-25(2,14-33-24-22(30)21(29)20(28)18(13-27)34-24)10-4-11-26(19,3)17(15)7-6-16-9-12-32-23(16)31/h9,17-22,24,27-30H,1,4-8,10-14H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 480.2723 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?